Läs mer
Cyklohexanonoxim, 97 %
Produktkod. 10734411 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
2.5 kg
Förpackning:
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
100g
2.5kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10734411 500 g Plastflaska 500g
10112620 100 g Plastflaska 100g
10340984 2.5 kg Plastflaska 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10734411 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 111205000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
CAS: 100-64-1 | C6H11NO | 113,16 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 100-64-1
Molekylformel C6H11NO
Molekylvikt (g/mol) 113.16
MDL-nummer MFCD00001660
InChI-nyckel VEZUQRBDRNJBJY-UHFFFAOYSA-N
Synonym cyclohexanone oxime, cyclohexanone, oxime, antioxidant d, hydroxyimino cyclohexane, unii-2u60l00cgf, ccris 1383, dsstox_cid_1842, dsstox_rid_76361, dsstox_gsid_21842, cyclohexanoneoxime
PubChem CID 7517
IUPAC-namn N-cyklohexylidenhydroxylamin
LEDER ON=C1CCCCC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cyclohexanone oxime
Smältpunkt 88 °C till 92 °C
Namnnotering 97%
Färg Beige-brun till vit
Kvantitet 500 g
Infrarött spektrum Autentisk
Förpackning Plastflaska
Fysisk form Kristallint pulver, kristaller eller bitar
Analysprocentintervall 97%
Linjär formel C6H10(=NOH)
Beilstein 07, 10
Merck Index 10, 2720
Formel vikt 113.16
Procent renhet ≥96.0%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.