missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Cyclohexanone, Supelco™

Produktkod. 15877140
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 L
2.5 L
10 L
25 L
190 L
Förpackningsstorlek:
1 L
10 L
190 L
2.5 L
25 L
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15877140 190 L 190 L
15847140 1 L 1 L
15864310 2.5 L 2.5 L
15857140 10 L 10 L
15867140 25 L 25 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 15877140 Leverantör Supelco Leverantörsnummer 1028889191
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 28-10-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

EMPLURA™

EMPLURA™ is our low-cost alternative to high-purity qualities. With EMPLURA we offer a range of solvents for a plurality of basic applications in non-regulated industries and for less demanding applications, preparative laboratory work and cleaning purposes. EMPLURA solvents provide adequate specifications with the most important parameters.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 108-94-1

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Cyclohexanone
Smältpunkt -31°C
Densitet 0.95 g/cm3 at 20°C
Kvantitet 190 L
MDL-nummer MFCD00001625
Synonym Cyclohexanone, Pimelic ketone, Cyclohexanone
Kokpunkt 155°C/1013 hPa
Molekylvikt (g/mol) 98.14
Kvalitet Research
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.