Läs mer
Cyklohexanon, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Cyclohexanone |
| CAS | 108-94-1 |
| Anteckningar om renhetsgrad | GC |
| Molekylformel | C6 H10 O |
| Kvantitet | 100 g |
| Synonym | Anon, Anone, C 0489, Hexanon, Hytrol O, NSC 5711, Nadone, Pimelic ketone, Pimelin ketone, Sextone |
| InChI formel | InChI=1S/C6H10O/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H2 |
| LEDER | O=C1CCCCC1 |
| IUPAC-namn | cyklohexanon |
| Molekylvikt (g/mol) | 98.14 |
| Visa mer |