Läs mer
Cyclohexene-4,4,5,5-d4, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Cyclohexene-4,4,5,5-D4 |
| CAS | 68756-10-5 |
| Molekylformel | C6 D4 H6 |
| Kvantitet | 0.05 g |
| Synonym | Cyclohexene-4,4,5,5-d4 (9 CI), Cyclohexene-4,4,5,5-D4, Cyclohexene-d4 |
| InChI formel | InChI=1 S/C6H10/c1-2-4-6-5-3-1/h1-2 H,3-6H2/i5D2,6D2 |
| LEDER | [2 H]C1([2 H])CC=CCC1([2 H])[2 H] |
| IUPAC-namn | 4,4,5,5-tetradeuteriocyclohexene |
| Molekylvikt (g/mol) | 86.1683 |
| Formel vikt | 86.1034 g/mol |
| Visa mer |