Läs mer
Cyklohexen, 99%, ren, stabiliserad, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10091780 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
500 mL
1 L
2.5 L
10 L
Förpackning:
Glasflaska
Plast trumma
Förpackningsstorlek:
1 L
10 L
2.5 L
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10091780 1 L Glasflaska 1 L
10173200 500 mL Glasflaska -
10714271 2.5 L Glasflaska 2.5 L
10529880 10 L Plast trumma 10 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10091780 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 154840010
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 110-83-8 | C6H10 | 82.13 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 110-83-8
InChI-nyckel HGCIXCUEYOPUTN-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetrahydrobenzene, cyclohex-1-ene, benzene tetrahydride, 1,2,3,4-tetrahydrobenzene, benzenetetrahydride, hexanaphthylene, 1-cyclohexene, cykloheksen, benzene, tetrahydro, 3,4,5,6-tetrahydrobenzene
PubChem CID 8079
ChEBI CHEBI:36404
IUPAC-namn cyklohexen
LEDER C1CCC=CC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cyclohexene
Smältpunkt -104.0°C
Färg Färglös
Densitet 0.8100g/mL, 0.81
Kokpunkt 83.0°C
Flampunkt −20°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98.5% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C6H10
Linjär formel C6H10
Brytningsindex 1.4450 to 1.4470
Kvantitet 1 L
Beilstein 05,63
Merck Index 15,272
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol, miscible with all common organic solvents
Molekylvikt (g/mol) 82.13
Viskositet 0.66 mPa.s (22°C)
Formel vikt 82.13
Procent renhet 99%
Kvalitet Ren
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Cyclohexene
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Aspirationstoxicitet Kategori 1
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 2
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H304-Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
  • H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/
  • P331-Framkalla INTE kräkning.
  • P403+P233-Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.