Läs mer
Cyklohexen, 99% stick.
Produktkod. 11430163
Change view
Kvantitet:
100 mL
500 mL
2500 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
2500ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11430163 2500 mL 2500ml
11334539 100 mL 100ml
11420163 500 mL 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regleringsinformation: Denna produkt är en isolerad mellanprodukt som transporteras i enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH). Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 11430163 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A11359.0F
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1945.00 SEK
    1628.65 SEK / 2500ml
    Save 316.35 SEK
    16% Av
 Begränsad artikel
I lager
Regleringsinformation: Denna produkt är en isolerad mellanprodukt som transporteras i enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH). Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
CAS: 110-83-8 | C6H10 | 82,146 g/mol
Cyklohexen används som lösningsmedel. Det används som en prekursor till kaprolaktam, adipinsyra, maleinsyra, dicyklohexyladipat och cyklohexenoxid. Det används som mellanprodukt för framställning av cyklohexanol och cyklohexenoxid.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Cyklohexen används som lösningsmedel. Det används som en prekursor till kaprolaktam, adipinsyra, maleinsyra, dicyklohexyladipat och cyklohexenoxid. Det används som mellanprodukt för framställning av cyklohexanol och cyklohexenoxid.
Löslighet Oblandbar med kallt vatten
.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 110-83-8
Molekylformel C6H10
Molekylvikt (g/mol) 82.146
MDL-nummer MFCD00001539
InChI-nyckel HGCIXCUEYOPUTN-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetrahydrobenzene, cyclohex-1-ene, benzene tetrahydride, 1,2,3,4-tetrahydrobenzene, benzenetetrahydride, hexanaphthylene, 1-cyclohexene, cykloheksen, benzene, tetrahydro, 3,4,5,6-tetrahydrobenzene
PubChem CID 8079
ChEBI CHEBI:36404
IUPAC-namn cyklohexen
LEDER C1CCC=CC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cyclohexene
Smältpunkt -104 °C
Densitet 0.811
Kokpunkt 83 °C till 85 °C
Flampunkt −20 °C (−4 °F)
Odör Bensinliknande
Brytningsindex 1.446
Kvantitet 2500 mL
UN-nummer UN2256
Beilstein 906737
Merck Index 14,2727
Löslighetsinformation Oblandbar med kallt vatten.
Formel vikt 82.15
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Cyclohexene
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 2
  • Aspirationstoxicitet Kategori 1
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H304-Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
  • H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P331-Framkalla INTE kräkning.
  • P403+P233-Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Cyclohexene
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.