Läs mer
Cyclohexene-d10, TRC
Produktkod. 30364493
Change view
Kvantitet:
100 mg
250 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30364493 250 mg
30359540 1 g
30357378 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30364493 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC987514250MG
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1603-55-0
Molekylformel C6 D10
Molekylvikt (g/mol) 92.21
Synonym Cyclohexene-1,2,3,3,4,4,5,5,6,6-d10
IUPAC-namn 1,2,3,3,4,4,5,5,6,6-decadeuteriocyclohexene
LEDER [2H]C1=C([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C1([2H])[2H]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cyclohexene-d10
Kvantitet 250 mg
InChI formel InChI=1S/C6H10/c1-2-4-6-5-3-1/h1-2H,3-6H2/i1D,2D,3D2,4D2,5D2,6D2
Formel vikt 92.141