Läs mer
Cyklohexenoxid, 98+%
Produktkod. 11454584
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
2500 g
Förpackningsstorlek:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11454584 100 g 100g
11464584 500 g 500g
11474584 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11454584 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A13185.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 286-20-4 | C6H10O | 98,145 g/mol
Det är en viktig råvara och intermediär som används i organisk syntes, färgämnen och i agrokemisk industri. Det används inom medicin. Cyklohexenoxid (epoxicyklohexan) är en användbar monomer inom polymerisations- och beläggningsindustrin. Det används vid syntes av alicykliska målmaterial inklusive läkemedel, parfymer och färgämnen. Den används som en monomer i fotopolymerisationer, med kolmonoxid för att ge aromatiska polykarbonater som har minimala föroreningar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Det är en viktig råvara och intermediär som används i organisk syntes, färgämnen och i agrokemisk industri. Det används inom medicin. Cyklohexenoxid (epoxicyklohexan) är en användbar monomer inom polymerisations- och beläggningsindustrin. Det används vid syntes av alicykliska målmaterial inklusive läkemedel, parfymer och färgämnen. Den används som en monomer i fotopolymerisationer, med kolmonoxid för att ge aromatiska polykarbonater som har minimala föroreningar.
Löslighet Olösligt
i vatten
Anmärkningar
Förvaras i rumstemperatur. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 286-20-4
Molekylformel C6H10O
Molekylvikt (g/mol) 98.145
MDL-nummer MFCD00005162
InChI-nyckel ZWAJLVLEBYIOTI-UHFFFAOYSA-N
Synonym cyclohexene oxide, 7-oxabicyclo 4.1.0 heptane, 1,2-epoxycyclohexane, cyclohexene epoxide, cyclohexylene oxide, tetramethyleneoxirane, cyclohexene 1-oxide, epoxycyclohexane, cyclohexeneoxide, 1,2-cyclohexene oxide
PubChem CID 9246
IUPAC-namn 7-oxabicyklo[4.1.0]heptan
LEDER C1CCC2C(C1)O2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cyclohexene oxide
Smältpunkt -40°C
Densitet 0.972
Kokpunkt 129°C to 130°C
Flampunkt 24°C (75°F)
Brytningsindex 1.452
Kvantitet 100 g
UN-nummer UN2920
Beilstein 383568
Löslighetsinformation Insoluble in water
Formel vikt 98.15
Procent renhet ≥98%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Cyclohexene oxide
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H332-Skadligt vid inandning.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 7-Oxabicyclo[4.1.0]heptane
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.