Läs mer
Cyklohexenoxid, 98+%
Beskrivning
Det är en viktig råvara och intermediär som används i organisk syntes, färgämnen och i agrokemisk industri. Det används inom medicin. Cyklohexenoxid (epoxicyklohexan) är en användbar monomer inom polymerisations- och beläggningsindustrin. Det används vid syntes av alicykliska målmaterial inklusive läkemedel, parfymer och färgämnen. Den används som en monomer i fotopolymerisationer, med kolmonoxid för att ge aromatiska polykarbonater som har minimala föroreningar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Det är en viktig råvara och intermediär som används i organisk syntes, färgämnen och i agrokemisk industri. Det används inom medicin. Cyklohexenoxid (epoxicyklohexan) är en användbar monomer inom polymerisations- och beläggningsindustrin. Det används vid syntes av alicykliska målmaterial inklusive läkemedel, parfymer och färgämnen. Den används som en monomer i fotopolymerisationer, med kolmonoxid för att ge aromatiska polykarbonater som har minimala föroreningar.
Löslighet Olösligt
i vatten
Anmärkningar
Förvaras i rumstemperatur. Inkompatibel med oxidationsmedel.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Cyclohexene oxide |
| Smältpunkt | -40 °C |
| Densitet | 0.972 |
| Kokpunkt | 129 °C till 130 °C |
| Flampunkt | 24 °C (75 °F) |
| Brytningsindex | 1.452 |
| Kvantitet | 500 g |
| UN-nummer | UN2920 |
| Beilstein | 383568 |
| Löslighetsinformation | Olöslig i vatten |
| Visa mer |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.