Läs mer
Cyclohexene, Sigma-Aldrich™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Cyclohexene |
| CAS | 110-83-8 |
| Smältpunkt | -104°C |
| Densitet | 0.81 g/cm³ at 20°C |
| Kokpunkt | 83°C (1013 hPa) |
| Flampunkt | -17°C |
| Kvantitet | 2.5 L |
| Synonym | Cyclohexene, 1,2,3,4-Tetrahydrobenzene, Cyclohexene |
| Molekylvikt (g/mol) | 82.14 |
| Kvalitet | Not Available |