missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Cyclohexene, Sigma-Aldrich™

Produktkod. 15898850
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 mL
500 mL
1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
100ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15898850 100 mL 100ml
15816330 500 mL 500ml
15808860 1 L 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 15898850 Leverantör Sigma Aldrich Leverantörsnummer 8028240100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    404.00 SEK
    379.00 SEK / 100ml
    Save 25.00 SEK
    6% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-11-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Stabilized for synthesis

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 110-83-8

Specifikationer

Smältpunkt -104°C
Densitet 0.81 g/cm3 at 20°C
Kokpunkt 83°C/1013 hPa
MDL-nummer MFCD00001539
Kvantitet 100 mL
Synonym Cyclohexene, 1,2,3,4-Tetrahydrobenzene, Cyclohexene
Molekylvikt (g/mol) 82.14
Kvalitet Research
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.