Läs mer
Cyklohexen, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Cyclohexene |
| CAS | 110-83-8 |
| Anteckningar om renhetsgrad | GC |
| Molekylformel | C6H10 |
| Kvantitet | 10 mL |
| Synonym | 1,2,3,4-Tetrahydrobenzene, Benzene tetrahydride, Benzene, tetrahydro-, Cyclohex-1-ene, NSC 24835, Tetrahydrobenzene |
| InChI formel | InChI=1S/C6H10/c1-2-4-6-5-3-1/h1-2H,3-6H2 |
| LEDER | C1CCC=CC1 |
| IUPAC-namn | cyklohexen |
| Molekylvikt (g/mol) | 82.14 |
| Visa mer |