Läs mer
Cyklohexen, TRC
Produktkod. 30361154
Change view
Kvantitet:
1 mL
Produktkod. Kvantitet
30361154 1 mL
1 options
Produktkod. 30361154 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC9875131ML
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cyclohexene
CAS 110-83-8
Anteckningar om renhetsgrad GC
Molekylformel C6H10
Kvantitet 1 mL
Synonym 1,2,3,4-Tetrahydrobenzene, Benzene tetrahydride, Benzene, tetrahydro-, Cyclohex-1-ene, NSC 24835, Tetrahydrobenzene
InChI formel InChI=1S/C6H10/c1-2-4-6-5-3-1/h1-2H,3-6H2
LEDER C1CCC=CC1
IUPAC-namn cyklohexen
Molekylvikt (g/mol) 82.14
Formel vikt 82.0783