Läs mer
Cykloheximid 100 μg/ml i acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30322743
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30322743 1 ml
1 options
Produktkod. 30322743 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA11830000AL100
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-11-2026
Upptäck Dr. Ehrenstorfers certifierade referensmaterial: finns tillgängliga i flera format, inklusive flerkomponents regulatoriska blandningar, för att driva din livsmedels- och miljöanalys med spårbar, ISO-ackrediterad kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cycloheximide
CAS 66-81-9
Analyt- eller komponentnamn Cycloheximide
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C15 H23 N O4
Koncentration 100 μg/ml
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
InChI formel InChI=1S/C15H23NO4/c1-8-3-9(2)15(20)11(4-8)12(17)5-10-6-13(18)16-14(19)7-10/h8-12,17H,3-7H2,1-2H3,(H,16,18,19)/t8-,9-,11-,12+/m0/s1
LEDER C[C@H]1C[C@H](C)C(=O)[C@@H](C1)[C@H](O)CC2CC(=O)NC(=O)C2
IUPAC-namn 4-[(2R)-2-[(1S,3S,5S)-3,5-dimetyl-2-oxocyklohexyl]-2-hydroxyetyl]piperidin-2,6-dion.
Lösningsmedel eller matris Acetonitril
Molekylvikt (g/mol) 281.35
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 281,1627 g/mol