Läs mer
R&D Systems™ Cycloheximide
Description
Selective inhibitor of eukaryotic (over prokaryotic) protein synthesis, blocking tRNA binding and release from ribosomes. Induces apoptosis in a variety of transformed and normal cell lines, including T cells. Competitively inhibits the PPIase hFKBP12 (Ki = 3.4 μM). Also inhibits ferroptosis. Antifungal antibiotic. Exhibits anti-MERS-CoV activity in Vero cells in vitro (IC50 = 0.16 μM).
Spécification
Spécification
| Kemiskt namn eller material | Cycloheximide |
| CAS | 66-81-9 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Produktlinje | Tocris |
| Molekylformel | C15H23NO4 |
| Formel vikt | 281.35 |
| Renhet | >97% |
| Molekylvikt (g/mol) | 281.35 |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?