Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Cykloheximid, 90 %
Produktkod. 15488109
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15488109 5 g 5g
15478109 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15488109 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer J66665.06
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1958.52 SEK
    1758.65 SEK / 5g
    Save 199.87 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 28-08-2026
CAS: 66-81-9 | C15H23NO4 | 281,35 g/mol
Ett ofta använt laboreagens som hämmar svamptillväxt genom att rikta in sig på proteinsyntes.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
  • Ett ofta använt laboreagens som hämmar svamptillväxt genom att rikta in sig på proteinsyntes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 66-81-9
Molekylformel C15H23NO4
Molekylvikt (g/mol) 281.35
MDL-nummer MFCD00082346
InChI-nyckel YPHMISFOHDHNIV-QTEFRXOUNA-N
Synonym 3-[2-(3,5-Dimethyl-2-oxocyclohexyl)-2-hydroxyethyl]glutarimide; Actidione
PubChem CID 6197
ChEBI CHEBI:27641
IUPAC-namn 4-[(2R)-2-[(lS,3S,5S)-3,5-dimetyl-2-oxocyklohexyl]-2-hydroxietyl]piperidin-2,6-dion
LEDER [H][C@]1(C[C@@H](C)C[C@H](C)C1=O)[C@H](O)CC1CC(=O)NC(=O)C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cycloheximide
Typ Cykloheximid
Fysisk form Pulver
Smältpunkt 111 °C till 116 °C
Färg Grädde till vitt
Kvantitet 5 g
Flampunkt >110 °C (230 °F)
UN-nummer UN2811
Beilstein 88868
Kokpunkt 492 °C
Merck Index 14,2728
Löslighetsinformation Löslig i vatten vid 20 mg/ml
Formel vikt 281.35
Procent renhet 90%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Cycloheximide
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 2
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 2
  • Mutagenitet i könsceller Kategorija 2
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 1B
Faroangivelser
  • H300-Dödligt vid förtäring.
  • H341-Misstänks kunna orsaka genetiska defekter.
  • H360D-Kan skada det ofödda barnet.
  • H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
  • P405-Förvaras inlåst.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Cycloheximide
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.