Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Cykloheximid, 95 %
Produktkod. 10159861 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10159861 5 g 5g
10286291 1 g 1g
15214714 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10159861 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 357420050
 Begränsad artikel
I lager
Cykloheximid, CAS # 66-81-9, är en förening som produceras av bakterien Streptomyces griseus som uppvisar en antifungal antibiotisk aktivitet med förmågan att hämma proteinsyntesen endast i eukaryota celler.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Allmän beskrivning
  • Cykloheximid är en semisyntetisk förening som uppvisar en antifungal antibiotisk aktivitet.
  • Den produceras av bakterien Streptomyces griseus
  • Cykloheximid kan hämma proteinsyntesen i eukaryota celler men inte i prokaryoter genom att interagera direkt med translokasenzymet och interferera med translokationssteget. Dessutom blockerar denna förening också ribosomernas A-ställe
Ansökan
  • Cykloheximid uppvisar en neuroprotektiv, fungicid och anticoronaviral aktivitet
  • I biomedicinsk forskning kan det inducera glykogenolys, glukoneogenes och ureagenes
  • På grund av betydande toxiska biverkningar såsom teratogenes, DNA-skador, fosterskador och toxicitet för spermier, används denna kemiska förening endast i in vitro-forskningstillämpningar
  • Denna förening visar också hämmande aktivitet mot ferroptos
  • Det används också i laboratoriemedia som ett selektivt medel för att tillåta isolering av patogena och icke-patogena svampar från andra typer av prover
  • I laboratorieforskning relaterad till växtbiologi kan det inducera etenproduktion för att främja växttillväxten
  • I laboratorieforskning kan denna förening användas för att bestämma halveringstiden för protein i alla cellulära system. Behandlingen av in vitro-celler med cykloheximid i ett tidsförloppsexperiment följt av western blotting med detta cellysat kan visa skillnader i proteinhalveringstid.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 66-81-9
Molekylformel C15H23NO4
Molekylvikt (g/mol) 281.35
MDL-nummer MFCD00082346
InChI-nyckel YPHMISFOHDHNIV-QTEFRXOUNA-N
Synonym cycloheximide, actidione, cycloheximide, naramycin a, kaken, actidion, actidone, hizarocin, naramycin, neocycloheximide
PubChem CID 6197
ChEBI CHEBI:27641
IUPAC-namn 4-[(2R)-2-[(lS,3S,5S)-3,5-dimetyl-2-oxocyklohexyl]-2-hydroxietyl]piperidin-2,6-dion
LEDER [H][C@]1(C[C@@H](C)C[C@H](C)C1=O)[C@H](O)CC1CC(=O)NC(=O)C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cycloheximide
Smältpunkt 107,0 °C till 114,0 °C
Färg Vitt
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 94% min. (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 5 g
Merck Index 15,2721
Specifikt rotationsförhållande −28,50 (20,00 °C c=1, CHCl3)
Specifik rotation −28.50
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 2,1 g/100 ml (2 c). Andra lösligheter: lösliga i kloroform, eter, aceton, metanol och etanol
Formel vikt 281.35
Procent renhet 95%
Fysisk form Glassy Irregular Shaped Granules
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Cycloheximide
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 2
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 2
  • Mutagenitet i könsceller Kategorija 2
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 1B
Faroangivelser
  • H360D-Kan skada det ofödda barnet.
  • H341-Misstänks kunna orsaka genetiska defekter.
  • H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
  • H300-Dödligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.