Allmän beskrivning
- Cykloheximid är en semisyntetisk förening som uppvisar en antifungal antibiotisk aktivitet.
- Den produceras av bakterien Streptomyces griseus
- Cykloheximid kan hämma proteinsyntesen i eukaryota celler men inte i prokaryoter genom att interagera direkt med translokasenzymet och interferera med translokationssteget. Dessutom blockerar denna förening också ribosomernas A-ställe
Ansökan
- Cykloheximid uppvisar en neuroprotektiv, fungicid och anticoronaviral aktivitet
- I biomedicinsk forskning kan det inducera glykogenolys, glukoneogenes och ureagenes
- På grund av betydande toxiska biverkningar såsom teratogenes, DNA-skador, fosterskador och toxicitet för spermier, används denna kemiska förening endast i in vitro-forskningstillämpningar
- Denna förening visar också hämmande aktivitet mot ferroptos
- Det används också i laboratoriemedia som ett selektivt medel för att tillåta isolering av patogena och icke-patogena svampar från andra typer av prover
- I laboratorieforskning relaterad till växtbiologi kan det inducera etenproduktion för att främja växttillväxten
- I laboratorieforskning kan denna förening användas för att bestämma halveringstiden för protein i alla cellulära system. Behandlingen av in vitro-celler med cykloheximid i ett tidsförloppsexperiment följt av western blotting med detta cellysat kan visa skillnader i proteinhalveringstid.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Cycloheximide |
| Smältpunkt | 107.0°C to 114.0°C |
| Färg | Vitt |
| Infrarött spektrum | Authentic |
| Analysprocentintervall | 94% min. (HPLC) |
| Kvantitet | 25 g |
| UN-nummer | 2811 |
| Merck Index | 15,2721 |
| Specifik rotation | − 28.50 |
| Löslighetsinformation | Solubility in water: 2.1 g/100mL (2 c). Other solubilities: soluble in chloroform, ether, acetone, methanol, and ethanol |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- Cycloheximide
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 2
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 2
- Mutagenitet i könsceller Kategorija 2
- Reproduktionstoxicitet Kategorija 1B
- H360D-Kan skada det ofödda barnet.
- H341-Misstänks kunna orsaka genetiska defekter.
- H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
- H300-Dödligt vid förtäring.
- P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
- P273-Undvik utsläpp till miljön.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/
- P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.