Läs mer
Cykloheximid, från Microbial, MP Biomedicals™
Produktkod. 11388499 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11388499 1 g 1g
11398499 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11388499 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0210018301
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1020.00 SEK
    969.80 SEK / 1g
    Save 50.20 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-11-2026
Kemiska identifierare
CAS 66-81-9
Molekylformel C15H23NO4
Molekylvikt (g/mol) 281.35
MDL-nummer MFCD00082346
InChI-nyckel YPHMISFOHDHNIV-QTEFRXOUNA-N
Synonym cycloheximide, actidione, cycloheximide, naramycin a, kaken, actidion, actidone, hizarocin, naramycin, neocycloheximide
PubChem CID 6197
ChEBI CHEBI:27641
IUPAC-namn 4-[(2R)-2-[(lS,3S,5S)-3,5-dimetyl-2-oxocyklohexyl]-2-hydroxietyl]piperidin-2,6-dion
LEDER [H][C@]1(C[C@@H](C)C[C@H](C)C1=O)[C@H](O)CC1CC(=O)NC(=O)C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cycloheximide
Namnnotering från Microbial; ∽800 μg/mg
Färg Vitt
Analysprocentintervall ≥94%
Kvantitet 1 g
Formel vikt 281.35
Fysisk form Pulver