Läs mer
Cykloheximid från Microbial, MP Biomedicals
Produktkod. 11308509 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11308509 25 g 25g
1 options
Produktkod. 11308509 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0210018325
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    11570.00 SEK
    11018.31 SEK / 25g
    Save 551.69 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-11-2026
  • Cykloheximid används vid proteinsyntes vid apoptos
  • Det används också i växtforskning för att studera sjukdomsresistens och som etenstimulerande medel, användbart i studier som involverar frukt- och bladproduktion
Specifikationer
Kemiskt namn eller material CYCLOHEXIMIDE from Microbial
CAS 66-81-9
Smältpunkt 103 °C till 115 °C
Färg Vitt
Molekylformel C15H23NO4
Linjär formel C15H23NO4
MDL-nummer MFCD00082346
Kvantitet 25 g
Synonym cycloheximide, actidione, cycloheximide, naramycin a, kaken, actidion, actidone, hizarocin, naramycin, neocycloheximide
InChI-nyckel YPHMISFOHDHNIV-QTEFRXOUNA-N
LEDER [H][C@]1(C[C@@H](C)C[C@H](C)C1=O)[C@H](O)CC1CC(=O)NC(=O)C1
IUPAC-namn 4-[(2R)-2-[(lS,3S,5S)-3,5-dimetyl-2-oxocyklohexyl]-2-hydroxietyl]piperidin-2,6-dion
Molekylvikt (g/mol) 281.35
PubChem CID 6197
ChEBI CHEBI:27641
Formel vikt 281.4
Procent renhet ≥94%
Fysisk form Pulver