Läs mer
TOKU-E™ Cycloheximide ReadyMade™ Solution
Produktkod. 30044037
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
10 x 1 ml
Förpackningsstorlek:
10ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30044037 10 x 1 ml 10ml
1 options
Produktkod. 30044037 Leverantör TOKU-E™ Leverantörsnummer C08410x1ML
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-10-2026
Cycloheximide ReadyMade™ Solution is provided as a solution of Cycloheximide in DMSO.
  • CAS Number: 66-81-9
  • Molecular Formula: C15H23NO4
  • Molecular Weight: 281.35 g/mol
  • Storage Conditions: 2-8°C
  • Form: Liquid
  • Source: Streptomyces griseus
  • Spectrum: Cycloheximide is effective against fungi and yeast, including fungi found in brewing test media. It has lower activity against bacteria
  • Mechanism of Action: Cycloheximide binds to the ribosome and inhibits the eEF2-mediated translocation step in protein synthesis, thus blocking translational elongation
Specifikationer
CAS 66-81-9
Certifikat och efterlevnad Purity >95%
Kemiskt namn eller material Cycloheximide
Färg Clear to Light yellow
Innehåll och lagring 2°C to 8°C
Beskrivning Cycloheximide ReadyMade™ Solution 100 mg/mL in DMSO
Koncentration 100 to 105 mg/mL
Form Clear, colorless to slight yellow solution
Produkttyp Antibiotic
Sterilitet Sterile
Steriliseringsmetod Sterile-filtered
Med tillsatser None
Utan tillsatser None
Formulering Liquid in DMSO
För användning med (applikation) Microbiology, Plant Biology, Eukaryotic Cell Culture, Cancer Application
Produktlinje ReadyMade™ Solutions
Renhet eller kvalitetsklass >95%
Kvantitet 10 x 1 ml
Frakt skick Ambient
Källa Streptomyces griseus
Art Bacteria