Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Cykloheximid, ultraren, 95 %
Produktkod. 15458449
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15458449 1 g 1g
1 options
Produktkod. 15458449 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer J66901.03
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1123.92 SEK
    1008.65 SEK / 1g
    Save 115.27 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 66-81-9 | C15H23NO4 | 281.35 g/mol
En proteinsynteshämmare i eukaryota celler
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cycloheximide
Typ Cykloheximid
Namnnotering Ultrapure
Fysisk form Pulver
CAS 66-81-9
Smältpunkt 111 °C till 116 °C
Färg Grädde till vitt
Kvantitet 1 g
Flampunkt >110 °C (230 °F)
Molekylformel C15H23NO4
MDL-nummer MFCD00082346
UN-nummer UN2811
Beilstein 88868
Kokpunkt 492 °C
Merck Index 14,2728
Synonym 3-[2-(3,5-Dimethyl-2-oxocyclohexyl)-2-hydroxyethyl]glutarimide; Actidione
Löslighetsinformation Löslig i DMSO, aceton, etanol och metanol; Lätt löslig i vatten med sonikering
InChI-nyckel YPHMISFOHDHNIV-QTEFRXOUNA-N
LEDER [H][C@]1(C[C@@H](C)C[C@H](C)C1=O)[C@H](O)CC1CC(=O)NC(=O)C1
IUPAC-namn 4-[(2R)-2-[(lS,3S,5S)-3,5-dimetyl-2-oxocyklohexyl]-2-hydroxietyl]piperidin-2,6-dion
Molekylvikt (g/mol) 281.35
PubChem CID 6197
ChEBI CHEBI:27641
Formel vikt 281.35
Procent renhet 95%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Cycloheximide
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 2
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 2
  • Mutagenitet i könsceller Kategorija 2
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 1B
Faroangivelser
  • H300-Dödligt vid förtäring.
  • H341-Misstänks kunna orsaka genetiska defekter.
  • H360D-Kan skada det ofödda barnet.
  • H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
  • P405-Förvaras inlåst.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Cycloheximide
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.