Läs mer
Cyclohexyl-1-cyclohexenyl Ketone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Cyclohexyl-1-cyclohexenyl Ketone |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H20O/c14-11-13(9-5-2-6-10-13)12-7-3-1-4-8-12/h7,11H,1-6,8-10H2 |
| Formel vikt | 192.1514 |