Läs mer
Cyklohexyl 2-kloracetat, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10426662
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10426662 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10436662 10 g Bärnstensfärgad glasflaska 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10426662 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer KM03519DA
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 6975-91-3
Molekylformel C8H13ClO2
Molekylvikt (g/mol) 176.64
MDL-nummer MFCD00084989
InChI-nyckel IBFHBLOKQVCABG-UHFFFAOYSA-N
Synonym cyclohexyl chloroacetate, cyclohexyl chloroacetate #, 1-chloroacetyl oxy cyclohexane, chloroacetic acid cyclohexyl ester, chloroacetic acid, cyclohexyl ester, acetic acid, 2-chloro-, cyclohexyl ester
PubChem CID 228008
IUPAC-namn cyklohexyl-2-kloracetat
LEDER C1CCC(CC1)OC(=O)CCl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cyclohexyl 2-chloroacetate
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Linjär formel ClCH2CO2C6H11
Kvantitet 1 g
Formel vikt 176.64
Procent renhet 97%