Läs mer
Cyklohexyl 2-kloracetat, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10436662
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10436662 10 g Bärnstensfärgad glasflaska 10g
10426662 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10436662 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer KM03519EA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 6975-91-3
Molekylformel C8H13ClO2
Molekylvikt (g/mol) 176.64
MDL-nummer MFCD00084989
InChI-nyckel IBFHBLOKQVCABG-UHFFFAOYSA-N
Synonym cyclohexyl chloroacetate, cyclohexyl chloroacetate #, 1-chloroacetyl oxy cyclohexane, chloroacetic acid cyclohexyl ester, chloroacetic acid, cyclohexyl ester, acetic acid, 2-chloro-, cyclohexyl ester
PubChem CID 228008
IUPAC-namn cyklohexyl-2-kloracetat
LEDER C1CCC(CC1)OC(=O)CCl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cyclohexyl 2-chloroacetate
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Linjär formel ClCH2CO2C6H11
Kvantitet 10 g
Formel vikt 176.64
Procent renhet 97%