Läs mer
cyclohexyl 4-aminobenzoate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | cyclohexyl 4-aminobenzoate |
| CAS | 80787-45-7 |
| Molekylformel | C13 H17 N O2 |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H17NO2/c14-11-8-6-10(7-9-11)13(15)16-12-4-2-1-3-5-12/h6-9,12H,1-5,14H2 |
| LEDER | Nc1ccc(cc1)C(=O)OC2CCCCC2 |
| IUPAC-namn | cyclohexyl 4-aminobenzoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 219.28 |
| Formel vikt | 219.126 |