Läs mer
Cyklohexylakrylat, 98+%, stab. med 100 ppm 4-metoxifenol, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11377796
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11377796 5 g 5g
11387796 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11377796 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L12925.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 31-08-2026
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3066-71-5
Molekylformel C9H14O2
Molekylvikt (g/mol) 154.21
MDL-nummer MFCD00046349
InChI-nyckel KBLWLMPSVYBVDK-UHFFFAOYSA-N
Synonym cyclohexyl acrylate, 2-propenoic acid, cyclohexyl ester, sartomer sr 220, acrylic acid, cyclohexyl ester, acrylic acid cyclohexyl ester, cyclohexylacrylate, acrylic acid cyclohexyl, acmc-209slu, wln: l6tj aov1u1, 4-06-00-00038 beilstein handbook reference
PubChem CID 18298
IUPAC-namn cyklohexylprop-2-enoat
LEDER C=CC(=O)OC1CCCCC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cyclohexyl acrylate
Namnnotering stabilized with 100ppm 4-methoxyphenol
Kokpunkt 182°C to 184°C
Flampunkt 68°C (154°F)
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN3082
Beilstein 1937528
Formel vikt 154.21
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.