Läs mer
Cyklohexylbromid, 99 %
Produktkod. 10397950 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 mL
250 mL
1 L
2.5 L
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1 L
2.5 L
250ml
5ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10397950 250 mL Glasflaska 250ml
10081740 5 mL Glasflaska 5ml
10103450 1 L Glasflaska 1 L
10434025 2.5 L Glasflaska 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10397950 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 159082500
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 108-85-0 | C6H11Br | 163,06 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 108-85-0
Molekylformel C6H11Br
Molekylvikt (g/mol) 163.06
MDL-nummer MFCD00003819
InChI-nyckel AQNQQHJNRPDOQV-UHFFFAOYSA-N
Synonym cyclohexyl bromide, cyclohexane, bromo, 1-bromocyclohexane, unii-ya0ums4rny, bromo-cyclohexane, ya0ums4rny, cyclohexylbromide, bromocylcohexane, bromocyclohexane, ksc178g7n
PubChem CID 7960
IUPAC-namn bromcyklohexan
LEDER BrC1CCCCC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cyclohexyl bromide
Färg Färglös till gul
Densitet 1.3300g/mL, 1.33
Kokpunkt 166,0 °C till 167,0 °C
Flampunkt 62 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 99%
Förpackning Glasflaska
Linjär formel C6H11Br
Brytningsindex 1,4940 till 1,4960
Kvantitet 250 mL
Beilstein 05, 24
Merck Index 15, 2723
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: olöslig. Andra lösligheter: lösliga i alkohol och eter
Formel vikt 163.06
Procent renhet 99%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.