Läs mer
Cyclohexyl Butyl Phthalate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Butyl cyclohexyl phthalate |
| CAS | 84-64-0 |
| Molekylformel | C18 H24 O4 |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | 1,2-Benzenedicarboxylic acid, butyl cyclohexyl ester (9CI), Phthalic acid, butyl cyclohexyl ester (6CI,7CI,8CI), Butyl cyclohexyl phthalate, Cyclohexyl butyl phthalate, Elastex 50B, NSC 69994 |
| InChI formel | InChI=1S/C18H24O4/c1-2-3-13-21-17(19)15-11-7-8-12-16(15)18(20)22-14-9-5-4-6-10-14/h7-8,11-12,14H,2-6,9-10,13H2,1H3 |
| LEDER | CCCCOC(=O)c1ccccc1C(=O)OC2CCCCC2 |
| IUPAC-namn | 1-O-butyl 2-O-cyclohexyl benzene-1,2-dicarboxylate |
| Molekylvikt (g/mol) | 304.38 |
| Formel vikt | 304.1675 |