Läs mer
Cyclohexyl-d11-amine, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Cyclohexanamine-D11 |
| CAS | 1219805-96-5 |
| Molekylformel | C6 2H11 H2 N |
| Kvantitet | 0.5 g |
| InChI formel | InChI=1 S/C6H13N/c7-6-4-2-1-3-5-6/h6H,1-5,7H2/i1D2,2D2,3D2,4D2,5D2,6 D |
| LEDER | [2 H]C1([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])(N)C([2 H])([2 H])C1([2 H])[2 H] |
| IUPAC-namn | 1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-undecadeuteriocyclohexan-1-amine |
| Molekylvikt (g/mol) | 110.24 |
| Formel vikt | 110.1738 g/mol |
| Procent renhet | 98 atom % D, min 98% Chemical Purity |