Läs mer
Cyclohexyl-d11-methyl Alcohol, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Cyclohexylmethanol-D11 (cyclohexyl-D11) |
| CAS | 1215077-50-1 |
| Molekylformel | C7 D11 H3 O |
| Kvantitet | 0.25 g |
| Synonym | Cyclohexane-1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-d11-methanol (ACI), (Perdeuterocyclohexyl)methanol, Cyclohexyl-d11-methyl Alcohol, Cyclohexylmethanol-d11, Cyclohexylmethanol-D11 (cyclohexyl-D11) |
| InChI formel | InChI=1 S/C7H14O/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h7-8 H,1-6H2/i1D2,2D2,3D2,4D2,5D2,7 D |
| LEDER | [2 H]C1([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])(CO)C([2 H])([2 H])C1([2 H])[2 H] |
| IUPAC-namn | (1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-undecadeuteriocyclohexyl)methanol |
| Molekylvikt (g/mol) | 125.2532 |
| Formel vikt | 125.1735 g/mol |
| Visa mer |