Läs mer
Cyklohexylhexanoat, 99 %
Produktkod. 11447124
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11447124 100 g 100g
11437124 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11447124 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B21547.22
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 6243-10-3 | C4H9NO | 87,12 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6243-10-3
MDL-nummer MFCD00046356
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cyclohexyl hexanoate
Molekylformel C4H9NO
Brytningsindex 1.446
Kvantitet 100 g
Synonym 3-oxetanemethanamine, 3-aminomethyl-oxetane, 3-aminomethyloxetane, 1-oxetan-3-yl methanamine, c-oxetan-3-yl-methylamine, oxetan-3-ylmethamine, oxetane-3-methanamine, n-methyl-3-oxetanamne, oxetane-3-ylmethanamine, pubchem23208
InChI-nyckel KTHZBRAXOLUNBN-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1C(CO1)CN
IUPAC-namn oxetan-3-ylmetanamin
Molekylvikt (g/mol) 87.12
PubChem CID 46840007
Formel vikt 198.31
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.