Läs mer
Cyklohexylisocyanid, 99 %
Produktkod. 10091750 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10091750 1 g Glasflaska 1g
10558873 5 g Glasflaska 5g
10015773 25 g Glasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10091750 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 158400010
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 29-07-2026
CAS: 931-53-3 | C7H11N | 109,17 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 931-53-3
Molekylformel C7H11N
Molekylvikt (g/mol) 109.17
MDL-nummer MFCD00003839
InChI-nyckel XYZMOVWWVXBHDP-UHFFFAOYSA-N
Synonym cyclohexyl isocyanide, cyclohexane, isocyano, cyclohexylisocyanide, cyclohexaneisonitrile, cyclohexyl isonitrile, n-cyclohexylisocyanide, cyi, cyclohexylisonitrile, isocyano-cyclohexane, cyclohexyliminocarbene
PubChem CID 79129
ChEBI CHEBI:17966
IUPAC-namn isocyanocyklohexan
LEDER [C-]#[N+]C1CCCCC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cyclohexyl isocyanide
Färg Färglös till Brun
Densitet 0.8900g/mL, 0.89
Kokpunkt 173.0°C to 176.0°C
Flampunkt 77°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98.5% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel C6H11NC
Brytningsindex 1.4490 to 1.4520
Kvantitet 1 g
Fieser 06,152
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in inert organic solvents
Formel vikt 109.17
Procent renhet 99%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Cyclohexyl isocyanide
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.