Läs mer
Cyclohexyl Isocyanide, Sigma-Aldrich™
Produktkod. 15810281
Change view
Kvantitet:
10 mL
Förpackningsstorlek:
10ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15810281 10 mL 10ml
1 options
Produktkod. 15810281 Leverantör Sigma Aldrich Leverantörsnummer 8181510010
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
CAS 931-53-3
Densitet 0.89 g/cm3 at 20°C
Kokpunkt 173°C to 176°C/1013 hPa
MDL-nummer MFCD00003839
Kvantitet 10 mL
Synonym Cyclohexyl isocyanide, Cyclohexyl isonitrile, Cyclohexyl isocyanide
Molekylvikt (g/mol) 109.17