Läs mer
Cyclohexyl isothiocyanate, 98%
Produktkod. 11324539
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11324539 5 g 5g
11437427 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11324539 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A15585.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1122-82-3 | C7H11NS | 141.232 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1122-82-3
Molekylformel C7H11NS
Molekylvikt (g/mol) 141.232
MDL-nummer MFCD00003841
InChI-nyckel MZSJGCPBOVTKHR-UHFFFAOYSA-N
Synonym cyclohexyl isothiocyanate, cyclohexane, isothiocyanato, isothiocyanocyclohexane, cyclohexyl-isothiocyanat, isothiocyanic acid, cyclohexyl ester, cyclohexylisothiocyanate, cyclohexyl isothiocyanate, isothiocyanato, cyclohexyl-isothiocyanat german, isothiocyanato-cyclohexane, isothiocyanic acid cyclohexyl ester
PubChem CID 14289
IUPAC-namn isotiocyanatocyklohexan
LEDER C1CCC(CC1)N=C=S
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cyclohexyl isothiocyanate
Densitet 1.033g/mL
Kokpunkt 219°C
Odör Pungent
Brytningsindex 1.5380
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN2922
Beilstein 774525
Känslighet Moisture Sensitive
Formel vikt 141.24
Procent renhet 98%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.