Läs mer
Cyklohexylmetakrylat, 97 %, stab. med ca 50 ppm 4-metoxifenol, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11332916
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11332916 100 g 100g
11322916 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11332916 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L10634.22
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
CAS: 101-43-9 | Molekylformel: C10H16O2 | Molekylvikt: 168,24 g/mol
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 101-43-9
Molekylformel C10H16O2
Molekylvikt (g/mol) 168.24
MDL-nummer MFCD00014292
InChI-nyckel OIWOHHBRDFKZNC-UHFFFAOYSA-N
Synonym cyclohexyl methacrylate, methacrylic acid, cyclohexyl ester, 2-propenoic acid, 2-methyl-, cyclohexyl ester, unii-5l9uuv9t6q, 2-methyl-2-propenoic acid cyclohexyl ester, 5l9uuv9t6q, methacrylic acid cyclohexyl ester, ageflex chma, c-hma, cyclo hexyl methacrylate
PubChem CID 7561
IUPAC-namn cyklohexyl-2-metylprop-2-enoat
LEDER CC(=C)C(=O)OC1CCCCC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cyclohexyl methacrylate
Namnnotering stabiliserat med ≈50 ppm 4-metoxifenol
Densitet 0.97
Kokpunkt 72 °C till 73 °C (5 mmHg)
Flampunkt 82 °C (179 °F)
Brytningsindex 1.4577
Kvantitet 100 g
Beilstein 2045235
Formel vikt 168.24
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.