Läs mer
Cyclohexyl methacrylate, 98%, BLD Pharm™
Produktkod. 31022990
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
100g
1kg
25g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
31022990 25 g 25g
31017311 100 g 100g
31021705 500 g -
31019436 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 31022990 Leverantör BLD Pharm Leverantörsnummer BD12276425g
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
(Stabilized with MEHQ)
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cyclohexyl methacrylate
CAS 101-43-9
Molekylformel C10H16O2
MDL-nummer MFCD00014292
Kvantitet 25 g
LEDER CC(C(OC1CCCCC1)=O)=C
Molekylvikt (g/mol) 168.23
Procent renhet 98%