Läs mer
Cyclohexyl methyl ketone, 95%
Produktkod. 11480077
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11480077 5 g 5g
11490077 25 g 25g
11400087 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11480077 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B21000.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 823-76-7 | C8H14O | 126.199 g/mol
Det kan användas för att producera acetoxicyklohexan. Det används också som en farmaceutisk mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användning
Den kan användas för att framställa acetoxicyklohexan. Det används också som en farmaceutisk mellanprodukt.
Löslighet Ej blandbar eller svår att blanda i
vatten.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från oxidationsmedel och baser. Förvara behållaren väl tillsluten och placera den i ett svalt, torrt och väl ventilerat tillstånd.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 823-76-7
Molekylformel C8H14O
Molekylvikt (g/mol) 126.199
MDL-nummer MFCD00040418
InChI-nyckel RIFKADJTWUGDOV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-cyclohexylethan-1-one, cyclohexyl methyl ketone, acetylcyclohexane, ethanone, 1-cyclohexyl, cyclohexylethanone, methyl cyclohexyl ketone, 1-acetylcyclohexane, cyclohexane, acetyl, acetophenone, hexahydro, ketone, cyclohexyl methyl
PubChem CID 13207
IUPAC-namn 1-cyklohexyletanon
LEDER CC(=O)C1CCCCC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cyclohexyl methyl ketone
Smältpunkt -34°C
Densitet 0.917
Kokpunkt 181°C to 183°C
Flampunkt 66°C (151°F)
Analysprocentintervall 0.95
Brytningsindex 1.452
Kvantitet 5 g
Beilstein 507229
Löslighetsinformation Not miscible or difficult to mix in water.
Formel vikt 126.2
Procent renhet 95%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Cyclohexyl methyl ketone
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-Cyclohexylethan-1-one
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.