Läs mer
Cyclohexyl methyl sulfide, 97%
Produktkod. p-7043964
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11362276 5 g 5g
11372276 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11362276 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L03712.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 7133-37-1 | C7H14S | 130.25 g/mol
Cyklohexylmetylsulfid används som en farmaceutisk mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Cyklohexylmetylsulfid används som en farmaceutisk mellanprodukt.
Löslighet Lösligt i vatten 173,5 mg
/L vid 25 C, alkohol.°
Anmärkningar
Förvara behållaren väl tillsluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7133-37-1
Molekylformel C7H14S
Molekylvikt (g/mol) 130.25
MDL-nummer MFCD00039460
InChI-nyckel QQBIOCGHCKNYGP-UHFFFAOYSA-N
Synonym cyclohexyl methyl sulfide, methylthio cyclohexane, sulfide, cyclohexyl methyl, cyclohexane, methylthio, methylthiocyclohexane, methylcyclohexylsulfide, cyclohexylmethylsulphide, cyclohexyl methylsulfide, methyl cyclohexyl sulfide, methylsulfanyl cyclohexane
PubChem CID 81553
LEDER CSC1CCCCC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cyclohexyl methyl sulfide
Smältpunkt -80°C
Densitet 0.944
Kokpunkt 89°C to 90°C (35 mmHg)
Flampunkt 61°C (142°F)
Odör Unpleasant
Brytningsindex 1.494
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN3334
Beilstein 1919309
Löslighetsinformation Soluble in water 173.5mg/L @ 25°C,alcohol.
IUPAC-namn (metylsulfanyl)cyklohexan
Formel vikt 130.25
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.