Läs mer
Cyclohexyl p-toluenesulfonate, 97%
Produktkod. 11364835
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11364835 25 g 25g
11354835 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11364835 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L17952.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 953-91-3 | C13H18O3S | 254.344 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 953-91-3
Molekylformel C13H18O3S
Molekylvikt (g/mol) 254.344
MDL-nummer MFCD00014291
InChI-nyckel OHHPZPDQZMUTCA-UHFFFAOYSA-N
Synonym cyclohexyl p-toluenesulfonate, cyclohexyl tosylate, cyclohexyl toluenesulfonate, cyclohexylp-toluenesulfonate, cyclohexyl p-toluenesulphonate, benzenesulfonic acid, 4-methyl-, cyclohexyl ester, p-toluenesulfonic acid, cyclohexyl ester, cyclohexyl-p-toluene sulfonate, benzenesulfonic acid, cyclohexyl ester, acmc-20aj06
PubChem CID 13722
IUPAC-namn cyklohexyl-4-metylbensensulfonat
LEDER CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)OC2CCCCC2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cyclohexyl p-toluenesulfonate
Smältpunkt 45°C to 46°C
Kvantitet 25 g
Beilstein 2217391
Formel vikt 254.35
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.