Läs mer
Cyclohexyl phenyl ketone, 98%, BLD Pharm™
Produktkod. 31431509
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
500 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
31431509 100 g
31421260 5 g
31418054 500 g
31418881 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 31431509 Leverantör BLD Pharm Leverantörsnummer BD122769100g
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-11-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cyclohexyl phenyl ketone
CAS 712-50-5
Molekylformel C13H16O
MDL-nummer MFCD00001467
Kvantitet 100 g
LEDER O=C(C1CCCCC1)C1=CC=CC=C1
Molekylvikt (g/mol) 188.27
Procent renhet 98%