Läs mer
Cyklohexylfenylketon, 98 %
Produktkod. 11486576
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11486576 100 g 100g
11466576 5 g 5g
11476576 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11486576 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B24816.22
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 712-50-5 | C13H16O | 188,27 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 712-50-5
Molekylformel C13H16O
Molekylvikt (g/mol) 188.27
MDL-nummer MFCD00001467
InChI-nyckel BMFYCFSWWDXEPB-UHFFFAOYSA-N
Synonym cyclohexyl phenyl ketone, cyclohexyl phenyl methanone, benzoylcyclohexane, cyclohexylphenylketone, benzoyl cyclohexane, phenyl cyclohexyl ketone, methanone, cyclohexylphenyl, cyclohexyl-phenyl-methanone, usaf kf-3, cyclohexylphenyl ketone
PubChem CID 12837
IUPAC-namn cyklohexyl(fenyl)metanon
LEDER C1CCC(CC1)C(=O)C2=CC=CC=C2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cyclohexyl phenyl ketone
Smältpunkt 52 °C till 57 °C
Kokpunkt 165 °C till 168 °C (20 mmHg)
Flampunkt >110 °C (230 °F)
Kvantitet 100 g
Beilstein 2046712
Formel vikt 188.27
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.