Läs mer
Cyclohexyl Phenyl Ketone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Cyclohexyl Phenyl Ketone |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H16O/c14-13(11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1,3-4,7-8,12H,2,5-6,9-10H2 |
| Formel vikt | 188.1201 |