Läs mer
Cyklohexylfenylketon, TRC
Produktkod. 30368368
Change view
Kvantitet:
250 mg
500 mg
2.5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30368368 250 mg
30354606 500 mg
30362776 2.5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30368368 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC992145250MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 712-50-5
Molekylformel C13H16O
Molekylvikt (g/mol) 188.26
Synonym Cyclohexylphenylmethanone, Benzoyl cyclohexane
IUPAC-namn cyklohexyl(fenyl)metanon
LEDER O=C(C1CCCCC1)c2ccccc2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cyclohexyl Phenyl Ketone
Kvantitet 250 mg
InChI formel InChI=1S/C13H16O/c14-13(11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1,3-4,7-8,12H,2,5-6,9-10H2
Formel vikt 188.1201