missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Cyclohexylacetaldehyde (~90%), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Cyclohexylacetaldehyde |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H14O/c9-7-6-8-4-2-1-3-5-8/h7-8H,1-6H2 |
| Formel vikt | 126.1045 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?