Läs mer
Cyclohexylacetic acid, 98+%
Produktkod. 10070850 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10070850 5 g Glasflaska 5g
10080850 25 g Glasflaska 25g
10385740 100 g Glasflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10070850 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 111270050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 5292-21-7 | C8H14O2 | 142.20 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5292-21-7
Molekylformel C8H14O2
Molekylvikt (g/mol) 142.20
MDL-nummer MFCD00001518
InChI-nyckel LJOODBDWMQKMFB-UHFFFAOYSA-N
Synonym cyclohexylacetic acid, cyclohexaneacetic acid, cyclohexylethanoic acid, hexahydrophenylacetic acid, cyclohexyl acetic acid, unii-v43k3to0hn, fema no. 2347, cyclohexane-acetic acid, v43k3to0hn, cyclo-hexylacetic acid
PubChem CID 21363
ChEBI CHEBI:37277
IUPAC-namn 2-cyklohexylättiksyra
LEDER OC(=O)CC1CCCCC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cyclohexylacetic acid
Namnnotering 99%
Smältpunkt 28.0°C to 32.0°C
Färg Vitt till gult
Densitet 1.0070g/mL, 1.007
Kokpunkt 242.0°C to 244.0°C
Flampunkt >110°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98+%
Förpackning Glasflaska
Linjär formel C6H11CH2CO2H
Kvantitet 5 g
Beilstein 09, II, 9
Formel vikt 142.2
Procent renhet 98+%
Fysisk form Lågt smältande fast ämne
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Cyclohexylacetic acid
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.