Läs mer
Cyclohexylacetic acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Cyclohexylacetic acid |
| CAS | 5292-21-7 |
| Molekylformel | C8H14O2 |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | 2-Cyclohexylacetic acid, Cyclohexylacetic acid, NCI 204816, NSC 2159, Cyclohexaneacetic acid (6CI, 7CI, 8CI, 9CI, ACI) |
| InChI formel | InChI=1S/C8H14O2/c9-8(10)6-7-4-2-1-3-5-7/h7H,1-6H2,(H,9,10) |
| LEDER | OC(=O)CC1CCCCC1 |
| IUPAC-namn | 2-cyclohexylacetic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 142.2 |
| Formel vikt | 142.0994 |