Läs mer
Cyklohexylaceton, 95 %
Produktkod. 11460713
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11460713 5 g 5g
11470713 25 g 25g
11480713 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11460713 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A12748.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 103-78-6 | C9H16O | 140,23 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 103-78-6
Molekylformel C9H16O
Molekylvikt (g/mol) 140.23
MDL-nummer MFCD00019396
InChI-nyckel UHBZEAPZATVYKV-UHFFFAOYSA-N
Synonym cyclohexylacetone, 1-cyclohexylacetone, 2-propanone, 1-cyclohexyl, acetonylcyclohexane, cyclohexyl-2-propanone, 1-cyclohexyl-2-propanone, cyclohexylaceton, acmc-20alcn, 1-cyclohexylacetone #, 1-cyclohexyl-propan-2-one
PubChem CID 66899
IUPAC-namn 1-cyklohexylpropan-2-on
LEDER CC(=O)CC1CCCCC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cyclohexylacetone
Densitet 0.905
Kokpunkt 198°C to 200°C
Brytningsindex 1.4525
Kvantitet 5 g
Beilstein 1209723
Formel vikt 140.23
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.