Läs mer
Cyklohexylacetylen, 98 %
Produktkod. 15450208
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15450208 25 g 25g
15440208 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15450208 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H53418.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-12-2026
CAS: 931-48-6 | C8H12 | 108,184 g/mol
Cyklohexylacetylen används vid framställningen av hydrido-vinylidenkomplex av osmium, som finner viktiga mellanprodukter i flera homogena och heterogena katalytiska reaktioner såsom alkenolimerisering, polymerisation och Fischer-Tropsch-syntes.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar Cyklohexylacetylen används vid framställning av hydrido-vinylidenkomplex av osmium
, som finner viktiga mellanprodukter i flera homogena och heterogena katalytiska reaktioner såsom alkenolimerisering, polymerisation och Fischer-Tropsch-syntes.
Löslighet
Oblandbar med vatten.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 931-48-6
Molekylformel C8H12
Molekylvikt (g/mol) 108.184
MDL-nummer MFCD00001513
InChI-nyckel SSDZYLQUYMOSAK-UHFFFAOYSA-N
Synonym cyclohexylacetylene, cyclohexylethyne, cyclohexane, ethynyl, cyclohexyl acetylene, ethynyl-cyclohexane, cyclohexane, ethynyl-6ci, 7ci, 8ci, 9ci
PubChem CID 70263
IUPAC-namn etynylcyklohexan
LEDER C#CC1CCCCC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cyclohexylacetylene
Densitet 0.828
Kokpunkt 130 °C till 132 °C
Flampunkt 18 °C (64 °F)
Brytningsindex 1.454
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN3295
Beilstein 1815535
Löslighetsinformation Oblandbar med vatten.
Formel vikt 108.18
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.