Läs mer
Cyklohexylamin 1000 μg/ml i metanol, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30325776
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30325776 1 ml
1 options
Produktkod. 30325776 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREGA09010092ME
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
Upptäck Dr. Ehrenstorfers certifierade referensmaterial: finns tillgängliga i flera format, inklusive flerkomponents regulatoriska blandningar, för att driva din livsmedels- och miljöanalys med spårbar, ISO-ackrediterad kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cyclohexylamine
CAS 108-91-8
Analyt- eller komponentnamn Cyclohexylamine
Frakt skick Ispåse (-20 °C)
Molekylformel C6 H13 N
Koncentration 1000 μg/ml
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Glipizide Imp. B (EP), Sodium Cyclamate Imp. C (EP), Cyclohexanamine, Glipizide Impurity B, Sodium Cyclamate Impurity C
InChI formel InChI=1S/C6H13N/c7-6-4-2-1-3-5-6/h6H,1-5,7H2
LEDER NC1CCCCC1
IUPAC-namn cyklohexanamin
Lösningsmedel eller matris Metanol
Molekylvikt (g/mol) 99.17
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 99,1048 g/mol